Methyl 2-(1-methylpiperidin-4-ylidene)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942966-1G
APOSOR942966-1GEA
647
EUR
APOSOR942966-1G
Methyl 2-(1-methylpiperidin-4-ylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methylpiperidin-4-ylidene)acetate
Formel:
C₉H₁₅NO₂ Molecular Weight: 169,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756506 CAS-Nummer: 154594-25-9 |