4-Nitro-1-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942971-1G
OR942971-5G
APOSOR942971-1GEA
0
EUR
APOSOR942971-1G
APOSOR942971-5G
4-Nitro-1-naphthol 95%
4-Nitro-1-naphthol
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179392 CAS-Nummer: 605-62-9 |