cis-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclobutanol
OR943007-1G
APOSOR943007-1GEA
807
EUR
APOSOR943007-1G
cis-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
cis-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Formel:
C₁₀H₂₂O₂Si Molecular Weight: 202,366 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105930 CAS-Nummer: 1408074-89-4 |