2,2-Dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR943021-1G
APOSOR943021-1GEA
1150
EUR
APOSOR943021-1G
2,2-Dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
2,2-Dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23106160 CAS-Nummer: 3183-43-5 |