2-(Methylamino)nicotinaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR943095-250MG
APOSOR943095-250MGEA 60.9 EUR
APOSOR943095-250MG
2-(Methylamino)nicotinaldehyde 95+%
2-(Methylamino)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,151 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05863669
CAS-Nummer: 32399-08-9