8-Chloroquinolin-6-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943283-1G
APOSOR943283-1GEA
43.5
EUR
APOSOR943283-1G
8-Chloroquinolin-6-ol 97%
8-Chloroquinolin-6-ol
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,603 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09951943 CAS-Nummer: 18119-24-9 |