2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943315-1G
APOSOR943315-1GEA
806
EUR
APOSOR943315-1G
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine-5-carbonitrile 95%
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₇H₈N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18821968 CAS-Nummer: 16341-54-1 |