1-Ethyl-5-nitro-1H-benzo[d]imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943336-1G
APOSOR943336-1GEA
0
EUR
APOSOR943336-1G
1-Ethyl-5-nitro-1H-benzo[d]imidazole 95%
1-Ethyl-5-nitro-1H-benzo[d]imidazole
Formel:
C₉H₉N₃O₂ Molecular Weight: 191,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179555 CAS-Nummer: 90349-15-8 |