3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR9434-1G
APOSOR9434-1GEA
176
EUR
APOSOR9434-1G
3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)-5-nitrobenzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₅BN₂O₅ Molecular Weight: 266,058 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07783874 CAS-Nummer: 871332-82-0 |