3-Oxocyclobutyl pivalate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943437-1G
APOSOR943437-1GEA
647
EUR
APOSOR943437-1G
3-Oxocyclobutyl pivalate 95%
3-Oxocyclobutyl pivalate
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170.206 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24690600 CAS-Nummer: 1071194-23-4 |