Thiophen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Thiofuran

OR9435-500ML
APOSOR9435-500MLEA 109 EUR
APOSOR9435-500ML
Thiophen
Thiophen
Formel: C₄H₄S
Molecular Weight: 84.14 g/mol
Siedepunkt: 84 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1.051 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005413
CAS-Nummer: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09490

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR