(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine dihydrochloride
OR943558-1G
APOSOR943558-1GEA
464
EUR
APOSOR943558-1G
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine 95%
(3R)-(+)-3-(Methylamino)pyrrolidine
Formel:
C₅H₁₂N₂ Molecular Weight: 100,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191461 CAS-Nummer: 139015-33-1 |