1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943564-1G
APOSOR943564-1GEA
311
EUR
APOSOR943564-1G
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molecular Weight: 138,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234353 CAS-Nummer: 1123-48-4 |