(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
OR9436-25G
APOSOR9436-25GEA 59.6 EUR
APOSOR9436-25G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropancarbonsäureamid
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113,1600 g/mol
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216614
CAS-Nummer: 75885-58-4