2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
OR9441-500G
APOSOR9441-500GEA
61.1
EUR
APOSOR9441-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
Formel:
C₅H₁₀O₄ Molecular Weight: 134.13 g/mol Schmelzpunkt: 189…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004199 CAS-Nummer: 4767-03-7 |