2,2-Bis(hydroxymethyl)butansäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2-Dimethylolbutyric Acid
OR9442-100G
APOSOR9442-100GEA
56.7
EUR
APOSOR9442-100G
2,2-Bis(hydroxymethyl)butansäure 97%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molecular Weight: 148.16 g/mol Schmelzpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190088 CAS-Nummer: 10097-02-6 |