1-(2-Methyl-2-nitropropyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944492-1G
APOSOR944492-1GEA
0
EUR
APOSOR944492-1G
1-(2-Methyl-2-nitropropyl)pyrrolidine 95%
1-(2-Methyl-2-nitropropyl)pyrrolidine
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00960416 CAS-Nummer: 130564-37-3 |