2-Methoxyphenylglyoxal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944511-250MG
APOSOR944511-250MGEA
201
EUR
APOSOR944511-250MG
2-Methoxyphenylglyoxal 95%
2-Methoxyphenylglyoxal
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800952 CAS-Nummer: 27993-70-0 |