Methyl 2-(4-hydroxy-2-methylphenoxy)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944537-1G
APOSOR944537-1GEA
647
EUR
APOSOR944537-1G
Methyl 2-(4-hydroxy-2-methylphenoxy)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-2-methylphenoxy)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778439 CAS-Nummer: 317319-10-1 |