Methyl-3,3-dimethoxy-2-methylpropanoate 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944664-1G
APOSOR944664-1GEA
647
EUR
APOSOR944664-1G
Methyl-3,3-dimethoxy-2-methylpropanoate 90%
Methyl-3,3-dimethoxy-2-methylpropanoate
Formel:
C₇H₁₄O₄ Molecular Weight: 162,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19103373 CAS-Nummer: 76526-43-7 |