4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944926-1G
OR944926-5G
APOSOR944926-1GEA
120
EUR
APOSOR944926-1G
APOSOR944926-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline 95%
4-(2-Pyrimidinyloxy)aniline
Formel:
C₁₀H₉N₃O Molecular Weight: 187.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01443685 CAS-Nummer: 105130-26-5 |