4'-Methoxy-3'-methylacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone, 3'-Methyl-4'-methoxyacetophenone
OR944970-5G
APOSOR944970-5GEA
132
EUR
APOSOR944970-5G
4'-Methoxy-3'-methylacetophenon 95%
4'-Methoxy-3'-methylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.2011 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01673307 CAS-Nummer: 10024-90-5 |