(S)-4-Boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR945274-250MG
APOSOR945274-250MGEA
705
EUR
APOSOR945274-250MG
(S)-4-Boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid
(S)-4-Boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄S Molecular Weight: 247,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114908 CAS-Nummer: 1187929-84-5 |