1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9453-100MG
APOSOR9453-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR9453-100MG
1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
1,2-Benzoxathiin-4(3H)-one 2,2-dioxide
Formel: C₈H₆O₄S
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798366
CAS-Nummer: 49670-47-5