2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-(Hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 2-Hydroxymethylphenylboronic acid, 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR9454-5G
OR9454-1G
OR9454-25G
APOSOR9454-5GEA
26.1
EUR
APOSOR9454-5G
APOSOR9454-1G
APOSOR9454-25G
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
2-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258966 CAS-Nummer: 87199-14-2 |