6-(Ethylsulphonyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-(Ethylsulphonyl)-4H-benzo[b][1,4]oxazin-3-one, 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazin-6-yl ethyl sulphone
OR9456-100MG
APOSOR9456-100MGEA
29
EUR
APOSOR9456-100MG
6-(Ethylsulphonyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-(Ethylsulphonyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄S Molecular Weight: 241,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798368 CAS-Nummer: 874774-43-3 |