6-Chloro-N-isopropylpyridazin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945691-1G
APOSOR945691-1GEA
92.8
EUR
APOSOR945691-1G
6-Chloro-N-isopropylpyridazin-3-amine 95%
6-Chloro-N-isopropylpyridazin-3-amine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11125896 CAS-Nummer: 1007-55-2 |