4-tert-Butyl-1-brombenzol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 0 EUR
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-brombenzol, technische Qualität
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 228…232 °C
Schmelzpunkt: 13…16 °C
Dichte: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR