Ethyl-3-cyanopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946046-1G
APOSOR946046-1GEA 121 EUR
APOSOR946046-1G
Ethyl-3-cyanopropanoate 95%
Ethyl-3-cyanopropanoate
Formel: C₆H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01695650
CAS-Nummer: 10137-67-4