2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Chloro-5-ethoxyphenyl)boronic acid
OR9463-1G
APOSOR9463-1GEA
52.2
EUR
APOSOR9463-1G
2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure 97%
2-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BClO₃ Molecular Weight: 200,427 g/mol Schmelzpunkt: 98…100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235081 CAS-Nummer: 913835-30-0 |