5-(1-Hydroxyethyl)-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946325-1G
APOSOR946325-1GEA
126
EUR
APOSOR946325-1G
5-(1-Hydroxyethyl)-2-methylpyridine 95%
5-(1-Hydroxyethyl)-2-methylpyridine
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06637422 CAS-Nummer: 100189-16-0 |