4-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946362-1G
APOSOR946362-1GEA
806
EUR
APOSOR946362-1G
4-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 95%
4-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11204892 CAS-Nummer: 121083-51-0 |