3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR946415-1G
APOSOR946415-1GEA
58
EUR
APOSOR946415-1G
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-Iodo-N,N-dimethylbenzamide
Formel:
C₉H₁₀INO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02859819 CAS-Nummer: 91506-06-8 |