2-(4-Bromophenoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR946471-1G
APOSOR946471-1GEA
400
EUR
APOSOR946471-1G
2-(4-Bromophenoxy)benzonitrile 98%
2-(4-Bromophenoxy)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈BrNO Molecular Weight: 274,113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10564769 CAS-Nummer: 330793-13-0 |