5-(2-Chloroethyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946504-1G
APOSOR946504-1GEA
348
EUR
APOSOR946504-1G
5-(2-Chloroethyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-(2-Chloroethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Formel:
C₁₀H₁₁ClO Molecular Weight: 182,647 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11046521 CAS-Nummer: 943034-50-2 |