3-(3-Methylphenoxy)azetidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946593-1G
APOSOR946593-1GEA
464
EUR
APOSOR946593-1G
3-(3-Methylphenoxy)azetidine 95%
3-(3-Methylphenoxy)azetidine
Formel:
C₁₀H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09861892 CAS-Nummer: 949100-18-9 |