Ethyl 1-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946681-1G
APOSOR946681-1GEA
609
EUR
APOSOR946681-1G
Ethyl 1-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00627739 CAS-Nummer: 25012-72-0 |