5-(2-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946701-1G
APOSOR946701-1GEA 290 EUR
APOSOR946701-1G
5-(2-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(2-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₉H₉N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00652824
CAS-Nummer: 1750-78-3