Octa-3,5-diyne-1,8-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946829-1G
APOSOR946829-1GEA
647
EUR
APOSOR946829-1G
Octa-3,5-diyne-1,8-diol 95%
Octa-3,5-diyne-1,8-diol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190210 CAS-Nummer: 15808-23-8 |