2-(N-Benzyl-N-methylamino)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946881-1G
APOSOR946881-1GEA 145 EUR
APOSOR946881-1G
2-(N-Benzyl-N-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Benzyl-N-methylamino)acetonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Molecular Weight: 160,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09906884
CAS-Nummer: 14321-25-6