tert-Butyl diprop-2-ynylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl di(prop-2-yn-1-yl)carbamate
OR946951-1G
APOSOR946951-1GEA
69.6
EUR
APOSOR946951-1G
tert-Butyl diprop-2-ynylcarbamate 95%
tert-Butyl diprop-2-ynylcarbamate
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621687 CAS-Nummer: 262418-92-8 |