tert-Butyl-4-methoxycarbanilate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946958-5G
APOSOR946958-5GEA
21.9
EUR
APOSOR946958-5G
tert-Butyl-4-methoxycarbanilate 95%
tert-Butyl-4-methoxycarbanilate
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00816766 CAS-Nummer: 18437-68-8 |