2,2-Dimethyl-3-oxobutanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946995-250MG
APOSOR946995-250MGEA
522
EUR
APOSOR946995-250MG
2,2-Dimethyl-3-oxobutanoic acid 95%
2,2-Dimethyl-3-oxobutanoic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16620293 CAS-Nummer: 98485-46-2 |