4-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9470-1G
OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA
134
EUR
APOSOR9470-1G
APOSOR9470-5G
4-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BClNO₃ Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235077 CAS-Nummer: 874460-03-4 |