Methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947057-1G
APOSOR947057-1GEA
308
EUR
APOSOR947057-1G
Methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)acetate 95%
Methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)acetate
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16620338 CAS-Nummer: 54224-26-9 |