Methyl-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-oxo-3-(p-tolyl)propanoate
OR947060-1G
APOSOR947060-1GEA
154
EUR
APOSOR947060-1G
Methyl-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanoate 95%
Methyl-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424778 CAS-Nummer: 22027-51-6 |