4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-((3-Hydroxypropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9471-1G
APOSOR9471-1GEA
142
EUR
APOSOR9471-1G
4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(3-Hydroxypropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₄ Molecular Weight: 223,0335 g/mol Schmelzpunkt: 224…226 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235076 CAS-Nummer: 913835-29-7 |