(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947242-1G
OR947242-25G
OR947242-5G
APOSOR947242-1GEA
125
EUR
APOSOR947242-1G
APOSOR947242-25G
APOSOR947242-5G
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
Formel:
C₇H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00087470 CAS-Nummer: 71363-39-8 |