2-(2-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947260-1G
APOSOR947260-1GEA
223
EUR
APOSOR947260-1G
2-(2-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(2-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formel:
C₉H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06209042 CAS-Nummer: 48140-35-8 |