N,N'-(1,3-Phenylene)diacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947264-1G
APOSOR947264-1GEA
294
EUR
APOSOR947264-1G
N,N'-(1,3-Phenylene)diacetamide 95%
N,N'-(1,3-Phenylene)diacetamide
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 192.214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035792 CAS-Nummer: 10268-78-7 |